Learn More
3-(o-Hidroxifenil)-5-fenil-2-ciclohexen-1-uno, TRC
Código de producto. 30399034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30399034 100 mg
30392447 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30399034 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH949435100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15156-56-6
Fórmula molecular C18 H16 O2
Peso molecular (g/mol) 264.32
Sinónimo 2-Cyclohexen-1-one, 3-(2-hydroxyphenyl)-5-phenyl-, 2-Cyclohexen-1-one, 3-(o-hydroxyphenyl)-5-phenyl- (8CI), 3-(2-Hydroxyphenyl)-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one, (5RS)-3-(2-Hydroxyphenyl)-5-phenylcyclohex-2-enone, 3-(o-hydroxyphenyl)-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one
Nombre IUPAC 3-(2-hidroxifenil)-5-fenilciclohex-2-en-1-uno
SMILES Oc1ccccc1C2=CC(=O)CC(C2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5RS)-3-(2-Hydroxyphenyl)-5-phenylcyclohex-2-enone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16O2/c19-16-11-14(13-6-2-1-3-7-13)10-15(12-16)17-8-4-5-9-18(17)20/h1-9,12,14,20H,10-11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.115
Porcentaje de pureza >95%