Learn More
3-O-(E)-ácido feruloilquínico, TRC
Código de producto. 30006772
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006772 2.5 mg 2.50 miligramo
30011217 5 mg 5 miligramos
30004111 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006772 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF3089902.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87099-72-7
Fórmula molecular C17H20O9
Peso molecular (g/mol) 368.34
Sinónimo trans-3-O-Feruloyl Quinic Acid;
Nombre IUPAC (1R,3R,4S,5R)-1,3,4-Trihidroxi-5-[[(2E)-3-(4-hidroxi-3-metoxifenilo)-1-oxo-2-propenil]oxi]-ácido ciclohexanacarboxílico
SMILES O[C@@]1(C(O)=O)C[C@@H](OC(/C=C/C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=O)[C@@H](O)[C@H](O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-O-(E)-Feruloylquinic Acid
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20O9/c1-25-12-6-9(2-4-10(12)18)3-5-14(20)26-13-8-17(24,16(22)23)7-11(19)15(13)21/h2-6,11,13,15,18-19,21,24H,7-8H2,1H3,(H,22,23)/b5-3+/t11-,13-,15+,17-/m1/s1