Learn More
3'-O-Desmetilo Etopósido (TRC), TRC
Código de producto. 30010498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010498 25 mg 25 miligramos
30009178 50 mg 50 miligramos
18000070 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010498 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29197025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100007-54-3
Fórmula molecular C28 H30 O13
Peso molecular (g/mol) 574.53
Sinónimo (5R,5aR,8aR,9S)-5-(3,4-Dihydroxy-5-methoxyphenyl)-9-[[4,6-O-(1R)-ethylidene-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5,8,8a,9-tetrahydro-furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 3'-Demethyl Etoposide, 3'-O-Demethyletoposide;
SMILES C[C@@H]1OC[C@@H]2[C@@H](O1)[C@@H]([C@H]([C@@H](O2)O[C@H]3[C@H]4COC(=O)[C@@H]4[C@@H](C5=CC6=C(C=C35)OCO6)C7=CC(=C(C(=C7)OC)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-O-Desmethyl Etoposide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H30O13/c1-10-35-8-19-26(39-10)23(31)24(32)28(40-19)41-25-13-6-17-16(37-9-38-17)5-12(13)20(21-14(25)7-36-27(21)33)11-3-15(29)22(30)18(4-11)34-2/h3-6,10,14,19-21,23-26,28-32H,7-9H2,1-2H3/t10-,14+,19-,20-,21+,23-,24-,25-,26-,28+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 574.1686