Learn More
3-O-De(cladinosil)-8,9,10,11-tetradehidro-9-deoxo-11,12-dideoxi-9,12-epoxi Claritromicina, TRC
Código de producto. 30008580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008580 5 mg 5 miligramos
30008519 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008580 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2267605MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127157-35-1
Fórmula molecular C30H51NO8
Peso molecular (g/mol) 553.73
Sinónimo 3-O-De(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)-8,9,10,11-tetradehydro-9-deoxo-11,12-dideoxy-9,12-epoxy-6-O-methylerythromycin, Clarithromycin EP Impurity K
Nombre IUPAC (1S,2R,5R,6S,7S,8R,9R)-8-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-2-etil-6-hidroxi-9-metoxi-1,5,7,9,11,13-hexametil-3,15-dioxabiciclo[10.2.1]pentadeca-11,13-dien-4-one
SMILES O=C1[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](N(C)C)C[C@@H](C)O2)[C@](C)(OC)C/C(C)=C3C(C)=C[C@@](O/3)(C)[C@H](O1)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-O-De(cladinosyl)-8,9,10,11-tetradehydro-9-deoxo-11,12-dideoxy-9,12-epoxy Clarithromycin
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H51NO8/c1-12-22-29(7)14-16(2)25(39-29)17(3)15-30(8,35-11)26(19(5)23(32)20(6)27(34)37-22)38-28-24(33)21(31(9)10)13-18(4)36-28/h14,18-24,26,28,32-33H,12-13,15H2,1-11H3/t18-,19+,20-,21+,22-,23+,24-,26-,28+,29+,30-/m1/s1