Learn More
3-O-ciclopropilmetilnaltrexona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-O-Cyclopropylmethylnaltrexone |
| CAS | 767615-69-0 |
| Fórmula molecular | C24H29NO4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (5alpha)-3-(Cyclopropylmethoxy)-17-(cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-14-hydroxy-morphinan-6-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H29NO4/c26-17-7-8-24(27)19-11-16-5-6-18(28-13-15-3-4-15)21-20(16)23(24,22(17)29-21)9-10-25(19)12-14-1-2-14/h5-6,14-15,19,22,27H,1-4,7-13H2/t19-,22+,23+,24-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@]12CCC(=O)[C@@H]3Oc4c(OCC5CC5)ccc6C[C@H]1N(CC7CC7)CC[C@@]23c46 |
| Nombre IUPAC | (4R,4aS,7aR,12bS)-9-(ciclopropilmetoxi)-3-(ciclopropilmetil)-4a-hidroxi-2,4,5,6,7a,13-hexahidro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 395.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 395.2097 |