Learn More
3-O-bencilestradiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-O-Benzyl Estradiol |
| CAS | 14982-15-1 |
| Fórmula molecular | C25H30O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (17beta)-3-(Phenylmethoxy)-estra-1,3,5(10)-trien-17-ol, 3-(Benzyloxy)-estra-1,3,5(10)-trien-17beta-ol, BLE 99051, Estradiol 3-Benzyl Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H30O2/c1-25-14-13-21-20-10-8-19(27-16-17-5-3-2-4-6-17)15-18(20)7-9-22(21)23(25)11-12-24(25)26/h2-6,8,10,15,21-24,26H,7,9,11-14,16H2,1H3/t21-,22-,23+,24+,25+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OCc5ccccc5)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,13S,14S,17S)-13-metil-3-fenilmetoxi-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 362.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 362.2246 |