Learn More
3'-O-bencil-(1R)-hidroxi tapentadol-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3'-O-Benzyl-(1R)-hydroxy Tapentadol-d5 |
| CAS | 1246819-60-2 |
| Fórmula molecular | C21H24D5NO2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (alphaR)-alpha-[(1S)-2-(Dimethylamino)-1-methylethyl]-alpha-ethyl-3-(phenylmethoxy)benzenemethanol-d5, (2S,3R)-1-(Dimethylamino)-3-[3-(benzyloxy)phenyl)-2-methyl-3-pentanol-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H29NO2/c1-5-21(23,17(2)15-22(3)4)19-12-9-13-20(14-19)24-16-18-10-7-6-8-11-18/h6-14,17,23H,5,15-16H2,1-4H3/t17-,21-/m1/s1/i1D3,5D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@@](O)([C@H](C)CN(C)C)c1cccc(OCc2ccccc2)c1 |
| Nombre IUPAC | (3R,4R)-1,1,1,2,2-pentadeuterio-5-(dimetilamino)-4-metil-3-(3-fenilmetoxifenil)pentan-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 332.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.2512 |