Learn More
3-O-Bencil 17Alfa-Estradiol 17-O-(4-Nitrobenzoato), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-O-Benzyl 17alpha-Estradiol 17-O-(4-Nitrobenzoate) |
| CAS | 229486-10-6 |
| Fórmula molecular | C32H33NO5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 17beta-3-(Phenylmethoxy)-estra-1,3,5(10)-trien-17-ol 4-Nitrobenzoate, BLE 99053 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H33NO5/c1-32-18-17-27-26-14-12-25(37-20-21-5-3-2-4-6-21)19-23(26)9-13-28(27)29(32)15-16-30(32)38-31(34)22-7-10-24(11-8-22)33(35)36/h2-8,10-12,14,19,27-30H,9,13,15-18,20H2,1H3/t27-,28-,29+,30+,32+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OCc5ccccc5)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)c6ccc(cc6)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | [(8R,9S,13S,14S,17S)-13-metil-3-fenilmetoxi-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] 4-nitrobenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 511.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 511.2359 |