Learn More
3-O-bencil 16a-hidroxi estrona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-O-Benzyl 16alpha-Hydroxy Estrone |
| CAS | 14982-20-8 |
| Fórmula molecular | C25H28O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-(Benzyloxy)-16alpha-hydroxy-estra-1,3,5(10)-trien-17-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H28O3/c1-25-12-11-20-19-10-8-18(28-15-16-5-3-2-4-6-16)13-17(19)7-9-21(20)22(25)14-23(26)24(25)27/h2-6,8,10,13,20-23,26H,7,9,11-12,14-15H2,1H3/t20-,21-,22+,23-,25+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OCc5ccccc5)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)C2=O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,13S,14S,16R)-16-hidroxi-13-metil-3-fenilmetoxi-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 376.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 376.2038 |