Learn More
3-O-bencil 16-epiestriol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-O-Benzyl 16-Epiestriol |
| CAS | 33116-58-4 |
| Fórmula molecular | C25H30O3 |
| Cantidad | 2 mg |
| Sinónimo | 3-(Benzyloxy)-estra-1,3,5(10)-triene-16beta,17beta-diol, (16beta,17beta)-3-(Phenylmethoxy)-estra-1,3,5(10)-triene-16,17-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H30O3/c1-25-12-11-20-19-10-8-18(28-15-16-5-3-2-4-6-16)13-17(19)7-9-21(20)22(25)14-23(26)24(25)27/h2-6,8,10,13,20-24,26-27H,7,9,11-12,14-15H2,1H3/t20-,21-,22+,23+,24+,25+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OCc5ccccc5)ccc34)[C@@H]1C[C@H](O)[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,13S,14S,16S,17R)-13-metil-3-fenilmetoxi-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantreno-16,17-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 378.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 378.2195 |