Learn More
3-O-Bencilo-1,2:5,6-di-O-isopropilideno-alfa-D-glucofuranosa, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15470517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15470517 5 g 5 g
15460517 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15470517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66185.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Un derivado de la glucofuranosa.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18685-18-2
Fórmula molecular C19H26O6
Peso molecular (g/mol) 350.411
Número MDL MFCD00269929
Clave InChI ZHFVGOMEUGAIJX-QTPCEWDRSA-N
Sinónimo 3-o-benzyl-1,2:5,6-di-o-isopropylidene-, a-d-glucofuranose, 1,2:5,6-bis-o-1-methylethylidene-3-o-phenylmethyl-, 4-3ar,5r,6as-6-benzyloxy-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
PubChem CID 45038272
Nombre IUPAC (3AR,5R,6AS)-5-(2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il)-2,2-dimetil-6-fenilmetoxi-3a,5,6,6a-tetrahidrofuro[2,3-d][1,3]dioxol
SMILES CC1(OCC(O1)C2C(C3C(O2)OC(O3)(C)C)OCC4=CC=CC=C4)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-O-Benzyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-alpha-D-glucofuranose
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.094
Punto de ebullición 140°C to 142°C
Índice de refracción 1.4925
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in chloroform
Rotación óptica −30° (c=1 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.41
Porcentaje de pureza 97%
Forma física petróleo, aceite