Learn More
3-O-bencil-1,2:5,6-di-O-isopropiliden-aD-glucofuranosa, TRC
Código de producto. 30342488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30342488 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30342488 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB276000250MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-O-Benzyl-1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-a-D-glucofuranose
CAS 18685-18-2
Fórmula molecular C19 H26 O6
Cantidad 250 mg
Sinónimo α-D-Glucofuranose, 1,2:5,6-bis-O-(1-methylethylidene)-3-O-(phenylmethyl)-, D-Glucose, 3-O-benzyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene- (6CI), Glucofuranose, 3-O-benzyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene- (7CI), Glucofuranose, 3-O-benzyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-, α-D- (8CI), 1,2:5,6-Bis-O-(1-methylethylidene)-3-O-(phenylmethyl)-α-D-glucofuranose, Furo[2,3-d]-1,3-dioxole, α-D-glucofuranose deriv., 3-O-Benzyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose, NSC 56267, 3-O-Benzyl-1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose
Fórmula InChI InChI=1S/C19H26O6/c1-18(2)21-11-13(23-18)14-15(20-10-12-8-6-5-7-9-12)16-17(22-14)25-19(3,4)24-16/h5-9,13-17H,10-11H2,1-4H3/t13-,14-,15+,16-,17-/m1/s1
SMILES CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2O[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@H]2OCc4ccccc4
Nombre IUPAC (3aR,5R,6S,6aR)-5-[(4R)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]-2,2-dimetil-6-fenilmetoxi-3a,5,6,6a-tetrahidrofuro[2,3-d][1,3]dioxol
Peso molecular (g/mol) 350.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.1729