Learn More
3-O-bencil-1,2,4,6-tetra-O-acetil-alfa-D-manopiranosa, TRC
Código de producto. 30340845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340845 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30340845 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB296000250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-O-Benzyl-1,2,4,6-tetra-O-acetyl-a-D-mannopyranose
CAS 65827-58-9
Fórmula molecular C21 H26 O10
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26O10/c1-12(22)26-11-17-18(28-13(2)23)19(27-10-16-8-6-5-7-9-16)20(29-14(3)24)21(31-17)30-15(4)25/h5-9,17-21H,10-11H2,1-4H3/t17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H](OCc2ccccc2)[C@@H]1OC(=O)C
Nombre IUPAC Acetato de [(2R,3R,4S,5S,6R)-3,5,6-triacetiloxi-4-fenilmetoxioxan-2-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 438.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.1526