Learn More
3-O-benzoil-N-acetil-α -D-galactosaminil-1-ON-(Fmoc)serina fenacilester, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-O-Benzoyl-N-acetyl-a-D-galactosaminyl-1-O-N-(Fmoc)serine Phenacylester |
| CAS | 172939-67-2 |
| Fórmula molecular | C41 H40 N2 O12 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-O-Benzoyl-N-Acetyl-A-D-Galactosaminyl-1-O-N-(Fmoc)Serine Phenacylester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C41H40N2O12/c1-24(45)42-35-37(55-38(48)26-14-6-3-7-15-26)36(47)34(20-44)54-40(35)52-22-32(39(49)51-23-33(46)25-12-4-2-5-13-25)43-41(50)53-21-31-29-18-10-8-16-27(29)28-17-9-11-19-30(28)31/h2-19,31-32,34-37,40,44,47H,20-23H2,1H3,(H,42,45)(H,43,50)/t32-,34+,35+,36-,37+,40-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@H]1[C@@H](OC[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24)C(=O)OCC(=O)c5ccccc5)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1OC(=O)c6ccccc6 |
| Nombre IUPAC | [(2S,3R,4R,5R,6R)-3-acetamido-2-[(2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-oxo-3-fenaciloxipropoxi]-5-hidroxi-6-(hidroximetil)oxan-4-il] benzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 752.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 752.2581 |