Learn More
3-O-Alfa-D-Glucosil Isomaltol, TRC
Código de producto. 30006338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006338 5 mg 5 miligramos
30004184 10 mg 10 miligramos
30004724 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006338 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG5968755MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85559-61-1
Fórmula molecular C12H16O8
Peso molecular (g/mol) 288.25
Sinónimo 1-[3-(α-D-Glucopyranosyloxy)-2-furanyl]ethanone, 2-Acetylfuran-3yl-α-D-glucopyranoside;
Nombre IUPAC 1-[3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxoxanoxan-2-il]oxifurano-2-il]etanona
SMILES O=C(C)C(OC=C1)=C1O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-O-alpha-D-Glucosyl Isomaltol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O8/c1-5(14)11-6(2-3-18-11)19-12-10(17)9(16)8(15)7(4-13)20-12/h2-3,7-10,12-13,15-17H,4H2,1H3/t7-,8-,9+,10-,12+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.0845
Porcentaje de pureza >95%