Learn More
3-O-Alfa-D-Glucopiranósil-D-fructosa, TRC
Código de producto. 30136580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136580 25 g 25 g
17929334 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136580 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG42350025G
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 547-25-1
Fórmula molecular C12 H22 O11
Peso molecular (g/mol) 342.3
Sinónimo D-Fructose, 3-O-α-D-glucopyranosyl- (9CI, ACI), 3-O-α-D-Glucopyranosyl-D-fructose (ACI), Turanose (6CI, 8CI), 3-(α-D-Glucosido)-D-fructose, D-(+)-Turanose, D-Turanose, NSC 1222
Nombre IUPAC (3S,4R,5R)-2-(hidroximetil)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxixosan-2,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)COC2(O)CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Turanose
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O11/c13-1-5-7(17)8(18)9(19)11(22-5)23-10-6(16)4(15)2-21-12(10,20)3-14/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.1162