Learn More
3-O-(Alfa-D-Galactopiranosil)-D-galactosa, TRC
Código de producto. 30179634
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179634 5 mg 5 miligramos
30179119 10 mg 10 miligramos
30179393 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179634 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCG1547505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13168-24-6
Fórmula molecular C12 H22 O11
Peso molecular (g/mol) 342.3
Nombre IUPAC (3R,4S,5S,6R)-6-(hidroximetil)-4-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxano-2-il]oxioxano-2,3,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](O)C(O)O[C@H](CO)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-O-(a-D-Galactopyranosyl)-D-galactose
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)8(18)12(22-3)23-10-6(16)4(2-14)21-11(20)9(10)19/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11?,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.1162