Learn More
3-O-acetilnaltrexona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-O-Acetylnaltrexone |
| CAS | 111129-14-7 |
| Fórmula molecular | C22H25NO5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (5α)-3-(Acetyloxy)-17-(cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-14-hydroxymorphinan-6-one, Naltrexone 3-acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H25NO5/c1-12(24)27-16-5-4-14-10-17-22(26)7-6-15(25)20-21(22,18(14)19(16)28-20)8-9-23(17)11-13-2-3-13/h4-5,13,17,20,26H,2-3,6-11H2,1H3/t17-,20+,21+,22-/m1/s1 |
| SMILES | O=C1[C@H](O2)[C@@]3(CCN4CC5CC5)[C@@]([C@H]4CC6=C3C2=C(OC(C)=O)C=C6)(O)CC1 |
| Nombre IUPAC | [(4R,4aS,7aR,12bS)-3-(ciclopropilmetil)-4a-hidroxi-7-oxo-2,4,5,6,7a,13-hexahidro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-9-il] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 383.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 383.1733 |