Learn More
Éster metílico de 3-O-acetilgiberelina A7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-O-Acetylgibberellin A7 Methyl Ester |
| CAS | 5508-48-5 |
| Fórmula molecular | C22H26O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4aalpha,4bbeta-Gibb-3-ene-1alpha,10beta-dicarboxylic Acid, 2beta,4a-Dihydroxy-1-methyl-8-methylene-1,4a-lactone, Methyl Ester, Acetate, Gibberellin A7 Methyl Ester Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26O6/c1-11-9-21-10-13(11)5-6-14(21)22-8-7-15(27-12(2)23)20(3,19(25)28-22)17(22)16(21)18(24)26-4/h7-8,13-17H,1,5-6,9-10H2,2-4H3/t13-,14-,15+,16-,17-,20-,21+,22-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1[C@@H]2[C@@]3(C)[C@@H](OC(=O)C)C=C[C@@]2(OC3=O)[C@@H]4CC[C@@H]5C[C@]14CC5=C |
| Nombre IUPAC | (1R,2R,5R,8R,9S,10R,11S,12S)-12-acetiloxi-11-metil-6-metilideno-16-oxo-15-oxapentaciclo[9.3.2.15,8.01,10.02,8]heptadec-13-eno-9-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 386.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 386.1729 |