Learn More
3-O-acetil ezetimiba, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-O-Acetyl Ezetimibe |
| CAS | 1044664-24-5 |
| Fórmula molecular | C26 H23 F2 N O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H23F2NO4/c1-16(30)33-24(17-2-6-19(27)7-3-17)15-14-23-25(18-4-12-22(31)13-5-18)29(26(23)32)21-10-8-20(28)9-11-21/h2-13,23-25,31H,14-15H2,1H3/t23-,24+,25-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@H](CC[C@@H]1[C@H](N(C1=O)c2ccc(F)cc2)c3ccc(O)cc3)c4ccc(F)cc4 |
| Nombre IUPAC | acetato de [(1S)-1-(4-fluorofenil)-3-[(2S,3R)-1-(4-fluorofenil)-2-(4-hidroxifenil)-4-oxoazetidin-3-il]propilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 451.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 451.1595 |