Learn More
Éster metílico de 3-O-acetil ezetimiba 2,3,4-tri-O-acetil-beta-D-glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-O-Acetyl Ezetimibe 2,3,4-Tri-O-acetyl-Beta-D-glucuronide Meth |
| CAS | 190448-56-7 |
| Fórmula molecular | C39 H39 F2 N O13 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 3-O-Acetyl Ezetimibe 2,3,4-Tri-O-Acetyl-B-D-Glucuronide Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C39H39F2NO13/c1-20(43)50-31(24-6-10-26(40)11-7-24)19-18-30-32(42(37(30)47)28-14-12-27(41)13-15-28)25-8-16-29(17-9-25)54-39-36(53-23(4)46)34(52-22(3)45)33(51-21(2)44)35(55-39)38(48)49-5/h6-17,30-36,39H,18-19H2,1-5H3/t30-,31+,32-,33+,34+,35+,36-,39-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[C@@H]3[C@@H](CC[C@H](OC(=O)C)c4ccc(F)cc4)C(=O)N3c5ccc(F)cc5)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetiloxi-6-[4-[(2S,3R)-3-[(3S)-3-acetiloxi-3-(4-fluorofenil)propil]-1-(4-fluorofenil)-4-oxoazetidin-2-il]fenoxi]oxano-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 767.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 767.2389 |