Learn More
3-O-Acetil-4,6-O-isopropilideno-D-glucal, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15486848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15486848 250 mg 250 miligramos
15476848 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486848 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60386.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97747-17-6
Fórmula molecular C11H16O5
Peso molecular (g/mol) 228.244
Número MDL MFCD22989002
Clave InChI JSKNNUBJVJGXIN-BBBLOLIVSA-N
Sinónimo 3-o-acetyl-4,6-o-isopropylidene-d-glucal, 4ar,8r,8as-2,2-dimethyl-4h,4ah,8h,8ah-pyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-yl acetate, 1,5-anhydro-2-deoxy-3-o-acetyl-4-o,6-o-isopropylidene-d-arabino-hexa-1-enitol
PubChem CID 25259938
Nombre IUPAC acetato de [(4aR,8R,8aS)-2,2-dimetil-4,4a,8,8a-tetrahidropirano[3,2-d][1,3]dioxin-8-il]
SMILES CC(=O)OC1C=COC2C1OC(OC2)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-O-Acetyl-4,6-O-isopropylidene-D-glucal
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.24
Porcentaje de pureza 97%