Learn More
3-O-Acetil-17-O-terc-butildimetilsilil 5,14-Androstadieno-3Beta,17Beta-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-O-Acetyl-17-O-tert-butyldimethylsilyl 5,14-Androstadiene-3beta,17beta-diol |
| CAS | 61252-31-1 |
| Fórmula molecular | C27H44O3Si |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (3beta,17beta)-17-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]androsta-5,14-dien-3-ol Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H44O3Si/c1-18(28)29-20-13-15-26(5)19(17-20)9-10-21-22-11-12-24(27(22,6)16-14-23(21)26)30-31(7,8)25(2,3)4/h9,11,20-21,23-24H,10,12-17H2,1-8H3/t20-,21-,23-,24-,26-,27-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC=C4[C@@H]3CC=C2C1)O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | [(3S,8R,9S,10R,13S,17S)-17-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,16,17-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-il] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 444.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 444.306 |