Learn More
Capecitabina 3'-O-(5'-Deoxi-Alfa-D-ribofuranosil), TRC
Código de producto. 30136663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136663 5 mg 5 miligramos
30006749 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136663 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2510105MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1262133-68-5
Fórmula molecular C20 H30 F N3 O9
Peso molecular (g/mol) 475.47
Sinónimo Cytidine, 5'-deoxy-3'-O-(5-deoxy-alpha-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-N-[(pentyloxy)carbonyl]-, 5'-Deoxy-3'-O-(5-deoxy-alpha-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-N-[(pentyloxy)carbonyl]cytidine, Pentyl [1-[5-Deoxy-3-O-(5-deoxy-alpha-D-ribofuranosyl)-beta-D-ribofuranosyl]-5-fluoro-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl]carbamate
Nombre IUPAC Pentilo N-[1-[(2R,3R,4S,5R)-4-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-metiloxolano-2-il]oxi-3-hidroxi-5-metiloxalán-2-il]-5-fluoro-2-oxpirimidina-4-il]carbamato
SMILES CCCCCOC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H]3O)[C@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-O-(5'-Deoxy-alpha-D-ribofuranosyl) Capecitabine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H30FN3O9/c1-4-5-6-7-30-20(29)23-16-11(21)8-24(19(28)22-16)17-14(27)15(10(3)31-17)33-18-13(26)12(25)9(2)32-18/h8-10,12-15,17-18,25-27H,4-7H2,1-3H3,(H,22,23,28,29)/t9-,10-,12-,13-,14-,15-,17-,18-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.1966