Learn More
3-O-(2-Aminoethyl)-25-hydroxyvitamin D3, MedChemExpress
Código de producto. 16496398
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496398 10 mg 10 miligramos
16478987 5 mg 5 miligramos
16471489 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16496398 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15254
MedChemExpress 3-O-(2-Aminoethyl)-25-hydroxyvitamin D3 is a Vitamin D3 derivative.
3-O-(2-Aminoethyl)-25-hydroxyvitamin D3 is a Vitamin D3 derivative.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-O-(2-Aminoethyl)-25-hydroxyvitamin D3
CAS 163018-26-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H51NO2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 25-Hydroxy Vitamin D3 3,3’-Aminopropyl Ether
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (218.47 mM)
SMILES C=C1CC[C@H](OCCCN)C/C1=C/C=C2[C@@](CC[C@]3([H])[C@@H](CCCC(C)(C)O)C)([H])[C@]3(C)CCC/2
Peso molecular (g/mol) 457.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.73
Porcentaje de pureza 99.73%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism