Learn More
3-O-[(1,1-Dimetiletil)dimetilsilil]-1,2:5,6-bis-O-(1-metiletilideno)-Alfa-D-glucofuranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-O-[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]-1,2:5,6-bis-O-(1-methylethylidene)-Alpha-D-glucofuranose |
| CAS | 99605-27-3 |
| Fórmula molecular | C18H34O6Si |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Furo[2,3-d]-1,3-dioxole α-D-Glucofuranose Deriv. |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H34O6Si/c1-16(2,3)25(8,9)24-13-12(11-10-19-17(4,5)21-11)20-15-14(13)22-18(6,7)23-15/h11-15H,10H2,1-9H3/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)O[C@H]1[C@H](O[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)[C@H]3COC(C)(C)O3 |
| Peso molecular (g/mol) | 374.54 |