Learn More
3-O-[(1,1-Dimetiletil)dimetilsilil]-1,2:5,6-bis-O-(1-metiletilideno)-Alfa-D-glucofuranosa, TRC
Código de producto. 30387769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30387769 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30387769 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD6108701G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-O-[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]-1,2:5,6-bis-O-(1-methylethylidene)-Alpha-D-glucofuranose
CAS 99605-27-3
Fórmula molecular C18H34O6Si
Cantidad 1 g
Sinónimo Furo[2,3-d]-1,3-dioxole α-D-Glucofuranose Deriv.
Fórmula InChI InChI=1S/C18H34O6Si/c1-16(2,3)25(8,9)24-13-12(11-10-19-17(4,5)21-11)20-15-14(13)22-18(6,7)23-15/h11-15H,10H2,1-9H3/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)O[C@H]1[C@H](O[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)[C@H]3COC(C)(C)O3
Peso molecular (g/mol) 374.54
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.