Learn More
3-Nonyne, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Nonyne |
| CAS | 20184-89-8 |
| Fórmula molecular | C9H16 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-5,7,9H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCC#CCC |
| Nombre IUPAC | no-3-ino |
| Peso molecular (g/mol) | 124.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.1252 |