Learn More
3-Nonen-2-ona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439386 250 g 250 g
11419386 10 g 10 g
11429386 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439386 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19084.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14309-57-0 | C9H16O | 140.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14309-57-0
Fórmula molecular C9H16O
Peso molecular (g/mol) 140.23
Número MDL MFCD00010241
Clave InChI HDKLIZDXVUCLHQ-BQYQJAHWSA-N
Sinónimo 3-nonen-2-one, trans-3-nonen-2-one, e-non-3-en-2-one, e-3-nonen-2-one, 3-nonen-2-one, 3e, 3e-3-nonen-2-one, 3e-non-3-en-2-one, unii-fr0k39of16, 3e-nonen-2-one, 3-nonen-2-one fhfi
PubChem CID 5317045
SMILES CCCCC\C=C\C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nonen-2-one
Densidad 0.848
Punto de ebullición 85°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 81°C (177°F)
Índice de refracción 1.449
Cantidad 250 g
Beilstein 1743558
Nombre IUPAC (3E)-non-3-en-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.23
Porcentaje de pureza 96%