Learn More
3-Nonanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498707 25 g 25 g
11408717 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19878.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 925-78-0 | C9H18O | 142.242 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 925-78-0
Fórmula molecular C9H18O
Peso molecular (g/mol) 142.242
Número MDL MFCD00009541
Clave InChI IYTXKIXETAELAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nonanone, ethyl hexyl ketone, ethyl n-hexyl ketone, n-hexyl ethyl ketone, unii-00c380uhnl, 3-nonanone natural, fema no. 3440, acmc-209rga, octanone, methyl-9ci
PubChem CID 61235
Nombre IUPAC Nonan-3-ona
SMILES CCCCCCC(=O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nonanone
Punto de fusión -8°C
Densidad 0.825
Punto de ebullición 187°C to 188°C
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Índice de refracción 1.42
Cantidad 25 g
Beilstein 1700447
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza 98%