Learn More
3-Nonanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459416 50 g 50 g
11469416 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459416 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19120.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 624-51-1 | C9H20O | 144.258 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624-51-1
Fórmula molecular C9H20O
Peso molecular (g/mol) 144.258
Número MDL MFCD00014411
Clave InChI GYSCXPVAKHVAAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nonanol, hexylethylcarbinol, ethylhexylcarbinol, 3-nonyl alcohol, nonan-7-ol, ethyl hexyl carbinol, acmc-1b2h7
PubChem CID 12216
Nombre IUPAC Nonan-3-ol
SMILES CCCCCCC(CC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nonanol
Densidad 0.824
Punto de ebullición 192°C to 194°C
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Índice de refracción 1.431
Cantidad 50 g
Beilstein 1719453
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.26
Porcentaje de pureza 98%