Learn More
3-nitrotolueno, TRC
Código de producto. 30479689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479689 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30479689 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN234461100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-methyl-3-nitrobenzene
CAS 99-08-1
Fórmula molecular C7 H7 N O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Benzene, 1-methyl-3-nitro- (9CI, ACI), 1-Methyl-3-nitrobenzene (ACI), Toluene, m-nitro- (8CI), 1-Nitro-3-methylbenzene, 3-Methyl-1-nitrobenzene, 3-Methylnitrobenzene, 3-Nitrotoluene, m-Methylnitrobenzene, m-Mononitrotoluene, m-Nitrotoluene, MNT, NSC 9578
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3
SMILES Cc1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 1-metil-3-nitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 137.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0477