Learn More
3-Nitrotolueno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10563291 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 ML
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10563291 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
10157953 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10563291 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129040050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 99-08-1 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-08-1
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Número MDL MFCD00007265
Clave InChI QZYHIOPPLUPUJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitrotoluene, m-nitrotoluene, 3-nitrotoluol, benzene, 1-methyl-3-nitro, m-methylnitrobenzene, toluene, m-nitro, meta-nitrotoluol, 3-methylnitrobenzene, m-nitrotoluol, nitrotoluene, m
PubChem CID 7422
ChEBI CHEBI:39931
Nombre IUPAC 1-metil-3-nitrobenceno
SMILES CC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrotoluene
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 15°C to 16°C
Color Marrón-amarillento a amarillo
Densidad 1.1500g/mL
Punto de ebullición 230°C to 231°C
Temperatura de inflamación 101°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4NO2
Índice de refracción 1.5450 to 1.547
Cantidad 5 mL
Beilstein 05, 321
Índice Merck 15, 6737
Gravedad específica 1.15
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene,miscible with ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Nitrotoluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.