Learn More
3-Nitrotiobenzamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15488677 5 g 5 g
15478677 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52152.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 70102-34-0 | C7H6N2O2S | 182.197 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70102-34-0
Fórmula molecular C7H6N2O2S
Peso molecular (g/mol) 182.197
Número MDL MFCD09757586
Clave InChI HDQCHDWHHGEXQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitrobenzene-1-carbothioamide, 3-nitrothiobenzamide, 3-nitrobenzothioamide, 3-nitro-thiobenzamide, 3-nitrobenzenethioamide, 3-nitro-thio-benzamide, benzenecarbothioamide, 3-nitro
PubChem CID 12668182
Nombre IUPAC 3-nitrobencenocarbotioamida
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrothiobenzamide
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.2
Porcentaje de pureza 97%