Learn More
3-Nitroestireno, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10444585 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10444585 10 g Frasco de vidrio 10 g
10173510 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10444585 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128990100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 586-39-0 | C8H7NO2 | 149.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 586-39-0
Fórmula molecular C8H7NO2
Peso molecular (g/mol) 149.15
Número MDL MFCD00007276
Clave InChI SYZVQXIUVGKCBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitrostyrene, 1-nitro-3-vinylbenzene, m-nitrostyrene, benzene, 1-ethenyl-3-nitro, styrene, m-nitro, 1-nitro-3-vinyl-benzene, 3-nitrophenyl ethene, b-nitrostyrene, m-vinylnitrobenzene, 3-ethenylnitrobenzene
PubChem CID 68514
Nombre IUPAC 1-etenil-3-nitrobenceno
SMILES C=CC1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrostyrene
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -5°C
Color Blanco
Densidad 1.0700g/mL
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHC6H4NO2
Índice de refracción 1.5820 to 1.584
Cantidad 10 g
Beilstein 05, 478
Gravedad específica 1.07
Estabilizante approx. 0.1% 3, 5-di-tert-butylcatechol
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Nitrostyrene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.