Learn More
3-nitrosotiazolidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitrosothiazolidine |
| CAS | 73870-33-4 |
| Fórmula molecular | C3 H6 N2 O S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Nitrosothiazolidine, Thiazolidine','3-nitroso- (9CI','ACI), 3-Nitrosothiazolidine (ACI), 3-Nitroso-1,3-thiazolidine, N-Nitrosothiazolidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6N2OS/c6-4-5-1-2-7-3-5/h1-3H2 |
| SMILES | O=NN1CCSC1 |
| Nombre IUPAC | 3-nitroso-1,3-tiazolidina |
| Peso molecular (g/mol) | 118.157 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.02 |