Learn More
3-[Nitroso(benciloxi)amino]-N-[(benciloxi)carbonil]-D,L-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[Nitroso(benzyloxy)amino]-N-[(benzyloxy)carbonyl]-D,L-alanine |
| CAS | 1286490-16-1 |
| Fórmula molecular | C18H19N3O6 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-[Nitroso(phenylmethoxy)amino]-N-[(phenylmethoxy)carbonyl]alanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19N3O6/c22-17(23)16(19-18(24)26-12-14-7-3-1-4-8-14)11-21(20-25)27-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16H,11-13H2,(H,19,24)(H,22,23) |
| SMILES | O=NN(CC(C(O)=O)NC(OCC1=CC=CC=C1)=O)OCC2=CC=CC=C2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-((benciloxi)(nitroso)amino)-2-(((benciloxi)carbonil)amino)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 373.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 373.13 |