Learn More
Ácido 3-Nitrosalicílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Nitrosalicylic Acid |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5NO5/c9-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.0168 |
| Porcentaje de pureza | >95% |