Learn More
Éster metílico del ácido 3-nitrosalicílico, TRC
Código de producto. 30483820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483820 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30483820 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5209051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrosalicylic Acid Methyl Ester
CAS 22621-41-6
Fórmula molecular C8H7NO5
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-(Methoxycarbonyl)-6-nitrophenol, 2-Hydroxy-3-nitrobenzoic Acid Methyl Ester, 3-Nitrosalicylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxy-3-nitrobenzoate, Methyl 3-Nitrosalicylate
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NO5/c1-14-8(11)5-3-2-4-6(7(5)10)9(12)13/h2-4,10H,1H3
SMILES COC(=O)c1cccc(c1O)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-hidroxi-3-nitrobenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 197.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0324