Learn More
3-Nitropiridina, TRC
Código de producto. 30469871
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30469871 2.5 g
30464540 500 mg
30470295 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30469871 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5199002.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2530-26-9
Fórmula molecular C5 H4 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 124.1
Sinónimo Pyridine, 3-nitro-, 3-Nitropyridine, 5-Nitropyridine
Nombre IUPAC 3-nitropiridina
SMILES [O-][N+](=O)c1cccnc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitropyridine
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4N2O2/c8-7(9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.0273