Learn More
3-nitropiridina, Mikromol™
Código de producto. 30050313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050313 100 mg 100 miligramos
30049163 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050313 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0553.11
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-nitropiridina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitropyridine
CAS 2530-26-9
Nombres de analitos o componentes 3-Nitropyridine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C5 H4 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Pyridine, 3-nitro-, 3-Nitropyridine, 5-Nitropyridine, Nicotinic Acid Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4N2O2/c8-7(9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1cccnc1
Nombre IUPAC 3-nitropiridina
Peso molecular (g/mol) 124.1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 124,0273 g/mol