Learn More
3-nitropiridina, Mikromol™
Código de producto. 30049163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049163 25 mg 25 miligramos
30050313 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049163 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0553.110025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-nitropiridina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitropyridine
CAS 2530-26-9
Nombres de analitos o componentes 3-Nitropyridine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H4 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Pyridine, 3-nitro-, 3-Nitropyridine, 5-Nitropyridine, Nicotinic Acid Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4N2O2/c8-7(9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1cccnc1
Nombre IUPAC 3-nitropiridina
Peso molecular (g/mol) 124.1
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.0273 g/mol