Learn More
3-Nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10078621 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10078621 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10078621 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 348130010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitropyridine
Nombre de nota 98%
CAS 2530-26-9
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 35°C to 40°C
Color Incolora
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H4N2O2
Número MDL MFCD00234974
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-nitropyridine, pyridine, 3-nitro, 3-nitro-pyridine, pyridine,3-nitro, pubchem6646, acmc-1cb5f
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble in water
Clave InChI QLILRKBRWXALIE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CN=C1
Nombre IUPAC 3-nitropyridine
Peso molecular (g/mol) 124.10
PubChem CID 137630
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido