Learn More
3'-Nitropropiofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11481938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11481938 100 g 100 g
11461938 5 g 5 g
11471938 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11481938 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14554.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17408-16-1
Fórmula molecular C9H9NO3
Peso molecular (g/mol) 179.175
Número MDL MFCD00051516
Clave InChI VSPOTMOYDHRALZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-nitropropiophenone, 1-3-nitrophenyl propan-1-one, m-nitropropiophenone, 3-nitrophenyl ethyl ketone, 1-propanone, 1-3-nitrophenyl, m-nitropropio-phenone, 3;-nitropropiophenone, acmc-209e7u, 3-nitropropiophenone, 1-3-nitrophenyl propan-l-one
PubChem CID 87096
Nombre IUPAC 1-(3-nitrofenil)propan-1-ona
SMILES CCC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Nitropropiophenone
Punto de fusión 99°C to 102°C
Cantidad 100 g
Beilstein 1954069
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.18
Porcentaje de pureza 97%