Learn More
3'-Nitropropiofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3'-Nitropropiophenone |
| Punto de fusión | 99°C to 102°C |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 1954069 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.18 |
| Porcentaje de pureza | 97% |