Learn More
Ácido 3-nitropropiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Nitropropionic Acid |
| CAS | 504-88-1 |
| Fórmula molecular | C3H5NO4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | BNP, Bovinocidin, Hiptagenic Acid, NSC 64266, β-Nitropropionic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H5NO4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6) |
| SMILES | O=C(O)CC[N+]([O-])=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-nitropropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 119.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.0219 |