Learn More
3-Nitropropanoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16462506
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16462506 500 mg 500 miligramos
16429366 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16462506 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW012875
MedChemExpress 3-Nitropropanoic acid (β-Nitropropionic acid) is an irreversible inhibitor of succinate dehydrogenase. 3-Nitropropanoic acid exhibits potent antimycobacterial activity with a MIC value of 3.3 μM.
3-Nitropropanoic acid (β-Nitropropionic acid) is an irreversible inhibitor of succinate dehydrogenase. 3-Nitropropanoic acid exhibits potent antimycobacterial activity with a MIC value of 3.3 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitropropanoic acid
CAS 504-88-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C3H5NO4
Cantidad 500 mg
Sinónimo β-Nitropropionic acid Bovinocidin
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (1049.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC[N+]([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 119.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.08
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism