Learn More
3-Nitroftalonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470828 5 g 5 g
11480828 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470828 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25269.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51762-67-5 | C8H3N3O2 | 173.13 g/mol
3-Nitrophthalonitrile is a useful dye for biological research purposes. It is used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals, chemicals, dyestuff and phthalocyanine blue pigments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-nitroftalonitrilo es un colorante útil para la investigación biológica. Se utiliza como producto intermedio en la fabricación de productos farmacéuticos, químicos, colorantes y pigmentos azules de ftalocianina.
Solubilidad
Soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51762-67-5
Fórmula molecular C8H3N3O2
Peso molecular (g/mol) 173.13
Número MDL MFCD00191558
Clave InChI UZJZIZFCQFZDHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitrophthalonitrile, 2,3-dicyanonitrobenzene, 1,2-benzenedicarbonitrile, 3-nitro, 3-nitrophthalodinitrile, 1,2-dicyano-3-nitrobenzene, 3-nitro-1,2-benzenedicarbonitrile, nitrophthalonitrile, 3-nitro-phthalonitrile, 3-nitrophthalonitrile?, acmc-209kvo
PubChem CID 162652
Nombre IUPAC 3-nitrobenceno-1,2-dicarbonitrilo
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(C#N)=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrophthalonitrile
Punto de fusión 162°C to 165°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2263686
Información de solubilidad Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.13
Porcentaje de pureza 99%