Learn More
3-Nitroftalimida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448156 100 g 100 g
11428156 5 g 5 g
11438156 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448156 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15291.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 603-62-3 | C8H4N2O4 | 192.13 g/mol
3-Nitrophthalimide is a useful dye for biological research purposes. It is a nitro heterocyclic compounds found to exhibit potential antifungal activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-nitroftalimida es un colorante útil para la investigación biológica. Se trata de un nitrocompuesto heterocíclico que presenta posibles actividades antifúngicas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada, lejos de sustancias incompatibles, como agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 603-62-3
Fórmula molecular C8H4N2O4
Peso molecular (g/mol) 192.13
Número MDL MFCD00041852
Clave InChI BONIIQYTWOPUQI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitrophthalimide, 4-nitroisoindoline-1,3-dione, phthalimide, 3-nitro, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 4-nitro, nitrophthalimide, 4-nitro-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 4-nitro-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 4-nitro-2h-benzo c azoline-1,3-dione, 3-nitro-phthalimide, pubchem12007
PubChem CID 11779
Nombre IUPAC 4-Nitroisoindol-1,3-diona
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrophthalimide
Punto de fusión 217°C to 221°C
Cantidad 100 g
Beilstein 179965
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.13
Porcentaje de pureza 98%