Learn More
Ácido 3-nitroftálico-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Nitrophthalic Acid-D3 |
| CAS | 1386387-74-1 |
| Fórmula molecular | C8 D3 H2 N O6 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | 1,2-Benzene-3,4,5-d3-dicarboxylic acid, 6-nitro- (ACI), 6-Nitro-1,2-benzene-3,4,5-d3-dicarboxylic acid (ACI), 3-Nitrophthalic-d3 Acid, 3-Nitrophthalic-4,5,6-d3 Acid, 3-Nitrophthalic Acid-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H5NO6/c10-7(11)4-2-1-3-5(9(14)15)6(4)8(12)13/h1-3 H,(H,10,11)(H,12,13)/i1D,2 D,3 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)O)c(C(=O)O)c(c1[2 H])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,4,5-trideuterio-6-nitroftálico |
| Peso molecular (g/mol) | 214.1469 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.0305 g/mol |
| Mostrar más |